Learn More
4-Phenoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30414741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414741 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414741 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP29780525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzaldehyde
CAS 67-36-7
Summenformel C13H10O2
Menge 25 g
Synonym 4-Phenoxy-benzaldehyde, p-Phenoxy-benzaldehyde, 4-Formyldiphenyl Ether, 4-Phenoxybenzenecarboxaldehyde, p-Phenoxybenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H
SMILES O=Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC-Name 4-Phenoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Formelmasse 198.0681