Learn More
4-(Phenoxymethyl)Benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10452114 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10072164 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452114 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC63704CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2683-70-7
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD09879939
InChI-Schlüssel JLGXYDMVIJFOKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-phenoxymethyl, 4-phenoxymethyl-benzaldehyde
PubChem CID 12106287
IUPAC-Name 4-(Phenoxymethyl)benzaldehyd
SMILES O=CC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 97%