Learn More
4-(Phenoxymethyl)phenylboronsäure, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10183904 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10557294 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183904 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC63712CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 397843-61-7
Summenformel C13H13BO3
Molekulargewicht (g/mol) 228.05
MDL-Nummer MFCD09966155
InChI-Schlüssel IXDHTLPOOZIZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenoxymethyl phenylboronic acid, 4-phenoxymethyl phenyl boronic acid, acmc-1aegd, 4-phenoxymethyl phenyl boronicacid
PubChem CID 10955308
IUPAC-Name [4-(phenoxymethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Phenoxymethyl)phenylboronic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 228.05
Reinheit (%) 97%