Learn More
4-Phenyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30427128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427128 50 mg
30409309 25 mg
30415890 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP33693550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6109-35-9
Summenformel C15 H15 N . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 245.75
IUPAC-Name 4-Phenyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin; Hydrochlorid
SMILES Cl.C1NCc2ccccc2C1c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H15N.ClH/c1-2-6-12(7-3-1)15-11-16-10-13-8-4-5-9-14(13)15;/h1-9,15-16H,10-11H2;1H
Formelmasse 245.0971