Learn More
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10611483 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10160192 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10420954 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10611483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC21501CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 78875-63-5
Summenformel C9H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 206.219
MDL-Nummer MFCD00052216
InChI-Schlüssel DQZLGXDVESJWKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-phenyl, 4-phenyl-5-thiadiazolecarboxylic acid, 5-carboxy-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-phenyl 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, 4-phenyl, 4-phenyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2737167
IUPAC-Name 4-Phenylthiadiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SN=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.22
Reinheit (%) 97%