Learn More
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2702118
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10611483
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC21501CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 78875-63-5
Summenformel C9H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 206.219
MDL-Nummer MFCD00052216
InChI-Schlüssel DQZLGXDVESJWKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-phenyl, 4-phenyl-5-thiadiazolecarboxylic acid, 5-carboxy-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-phenyl 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, 4-phenyl, 4-phenyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2737167
IUPAC-Name 4-Phenylthiadiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SN=N2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 206.22
Reinheit (%) 97%