Learn More
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11319036
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11319036
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20197.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25445-77-6
Summenformel C8H6N2S
Molekulargewicht (g/mol) 162.21
MDL-Nummer MFCD00087232
InChI-Schlüssel AWPNFXRMNNPKDW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 270010
IUPAC-Name 4-Phenylthiadiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSN=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole
Schmelzpunkt 76°C to 80°C
Siedepunkt ∼100°C (1.5mmHg)
Menge 250 mg
Beilstein 119480
Synonym 4-phenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl-1,2,3 thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole,4-phenyl, phenyl-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl, phenyl-thiadi-azole, acmc-20ambh, maybridge3_006065, 4-phenyl-1,3-thiadiazole, cambridge id 5303154
Formelmasse 162.21