Learn More
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460308
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15460308
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53466.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 936-58-3 | C10H12O | 148.205 g/mol
4-Phenyl-1-buten-4-ol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenyl-1-Buten-4-ol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 936-58-3
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD00039617
InChI-Schlüssel RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
PubChem CID 220119
IUPAC-Name 1-Phenylbut-3-en-1-ol
SMILES C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Dichte 0.992
Siedepunkt 234°C
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.53
Menge 5 g
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 97%