Learn More
4-Phenyl-1-Butin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15209305 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15209305 5 g -
15161329 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15209305 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449770050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16520-62-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16520-62-0
Summenformel C10H10
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
InChI-Schlüssel QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
PubChem CID 123360
IUPAC-Name But-3-ynylbenzol
SMILES C#CCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-1-butyne
Dichte 0.9260g/mL
Siedepunkt 190.0°C
Flammpunkt 66°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Relative Dichte 0.926
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenyl-1-butyne
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke