Learn More
4-Phenyl-1-Butin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397806 25 g 25 Gramm
11387806 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12946.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16520-62-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
4-Phenyl-1-butyne is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenyl-1-butin wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16520-62-0
Summenformel C10H10
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00041667
InChI-Schlüssel QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
PubChem CID 123360
IUPAC-Name But-3-ynylbenzol
SMILES C#CCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-1-butyne
Dichte 0.926
Siedepunkt 189°C to 190°C
Strukturformel C6H5(CH2)2C≡CH
Brechungsindex 1.521
Menge 25 g
Beilstein 1362221
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 98%