Learn More
4-Phenyl-2-(2-pyridyll)thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Phenyl-2-(2-pyridyl)thiazole |
| Schmelzpunkt | 55°C to 59°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 238.31 |
| Reinheit (%) | 97% |