Learn More
4-Phenyl-2-Butanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439817 250 g -
11429817 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22777.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2550-26-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
4-Phenyl-2-butanone be used as an attractant for melon flies and as an odorant for soap. It is also used in the preparation of 4-oxocyclohexanecarbaldehyde derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenyl-2-Butanon wird als Lockstoff für Melonenfliegen und als Geruchsstoff für Seife verwendet. Verwendung auch bei der Herstellung von 4-Oxocyclohexancarbaldehyd-Derivaten.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2550-26-7
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD00008790
InChI-Schlüssel AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
PubChem CID 17355
IUPAC-Name 4-Phenylbutan-2-on
SMILES CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-2-butanone
Dichte 0.988
Siedepunkt 235°C to 237°C
Flammpunkt 105°C (221°F)
Brechungsindex 1.5122
Menge 250 g
Beilstein 1907123
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenyl-2-butanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-phenyl-2-butanone