Learn More
4-Phenyl-2-butanon, TRC
Artikelnummer. 30413522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413522 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413522 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3197605G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-2-butanone
CAS 2550-26-7
Summenformel C10 H12 O
Menge 5 g
Synonym 4-Phenyl-2-butanone, 1-Phenyl-3-butanone, 2-Phenylethyl methyl ketone, Benzylacetone, Methyl 2-phenylethyl ketone, Methyl phenethyl ketone, NSC 44829, NSC 813, Phenethyl methyl ketone
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
SMILES CC(=O)CCc1ccccc1
IUPAC-Name 4-Phenylbutan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 148.202
Formelmasse 148.0888