Learn More
4-Phenyl-3-butyn-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15373148 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15373148 5 g 5 Gramm
15343148 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15373148 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 171330050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1817-57-8 | C10H8O | 144.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1817-57-8
Summenformel C10H8O
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
InChI-Schlüssel UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
PubChem CID 74555
ChEBI CHEBI:51731
IUPAC-Name 4-Phenylbut-3-in-2-on
SMILES CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 75°C to 76°C (1.1 hPa)
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel C6H5C≡CCOCH3
Brechungsindex 1.5762
Menge 5 g
Beilstein 07,385
Relative Dichte 0.99
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /