Learn More
4-Phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-3-amin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10343153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10343153 250 mg 250 Milligramm
10231043 1 g 1 Gramm
10832051 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10343153 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW03133CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 256427-77-7
Summenformel C11H8F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 243.247
MDL-Nummer MFCD01934528
InChI-Schlüssel KBIPYEXWOYDDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophen-3-amine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thien-3-ylamine, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, maybridge3_006438, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-3-thienylamine, 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-3-amine
PubChem CID 2782905
IUPAC-Name 4-Phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-3-amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC=C2N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-3-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 243.25
Reinheit (%) 97%