Learn More
4-Phenyl-5-(trifluormethyl)thiophol-2-carboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510473
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10149602
Marke: Thermo Scientific Maybridge SEW02660CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 208108-76-3
Summenformel C12H7F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 272.241
InChI-Schlüssel GIUAGKGTDDIMHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl, maybridge3_006560, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophene carboxylic acid
PubChem CID 2783372
IUPAC-Name 4-Phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carbonsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 272.25
Reinheit (%) 95%