Learn More
4-(Phenylamino)Biphenyl, 98 %
Artikelnummer. 15462179
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15462179 250 mg 250 Milligramm
15442179 1 g 1 Gramm
15452179 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15462179
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64808.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32228-99-2
Summenformel C18H15N
Molekulargewicht (g/mol) 245.33
MDL-Nummer MFCD01318677
InChI-Schlüssel YGNUPJXMDOFFDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-4-biphenylamine, n-phenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 1,1'-biphenyl-4-amine, n-phenyl, n-phenylbiphenyl-4-amine, ethyl propriolate, 4-anilinobiphenyl, biphenyl-4-yl-phenylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine,n-phenyl, acmc-209hrz
PubChem CID 13087229
IUPAC-Name N,4-Diphenylanilin
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Phenylamino)biphenyl
Menge 250 mg
Beilstein 2806457
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 245.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest