Learn More
4-Phenylazophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756587 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10722602
Marke: Thermo Scientific Acros 417360250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1689-82-3 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1689-82-3
Summenformel C12H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.23
MDL-Nummer MFCD00002330
InChI-Schlüssel JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 11800, 4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
PubChem CID 5354198
IUPAC-Name 4-(phenylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-on
SMILES O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylazophenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Beilstein 16, 96
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) ≥96.0%
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenylazophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.