Learn More
4-Phenylbutyronitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381357 5 g 5 Gramm
11391357 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11381357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01638.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2046-18-6 | C10H11N | 145.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2046-18-6
Summenformel C10H11N
Molekulargewicht (g/mol) 145.21
MDL-Nummer MFCD00001973
InChI-Schlüssel ICMVGKQFVMTRLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyronitrile, benzenebutanenitrile, 3-cyanopropyl benzene, butyronitrile, 4-phenyl, g-phenylpropylcyanide, 4-phenyl-butyronitrile, acmc-209fai, gamma-phenylbutyronitrile, 1-cyano-3-phenylpropane, d0ft2z
PubChem CID 74897
IUPAC-Name 4-Phenylbutannitril
SMILES N#CCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylbutyronitrile
Dichte 0.976
Siedepunkt 129°C to 131°C (10 mmHg)
Flammpunkt 105°C (221°F)
Brechungsindex 1.5143
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2043002
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 97%