missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Phenylbutyronitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11391357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11391357 25 g 25 Gramm
11381357 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11391357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01638.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 2046-18-6 | C10H11N | 145.21 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2046-18-6
Summenformel C10H11N
Molekulargewicht (g/mol) 145.21
MDL-Nummer MFCD00001973
InChI-Schlüssel ICMVGKQFVMTRLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyronitrile, benzenebutanenitrile, 3-cyanopropyl benzene, butyronitrile, 4-phenyl, g-phenylpropylcyanide, 4-phenyl-butyronitrile, acmc-209fai, gamma-phenylbutyronitrile, 1-cyano-3-phenylpropane, d0ft2z
PubChem CID 74897
IUPAC-Name 4-Phenylbutannitril
SMILES N#CCCCC1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Phenylbutyronitrile
Dichte 0.976
Siedepunkt 129°C to 131°C (10 mmHg)
Flammpunkt 105°C (221°F)
Brechungsindex 1.5143
Menge 25 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 2043002
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.