Learn More
4-Phenylimidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043709
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11371557 2 g 2 Gramm
11381557 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11371557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02237.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 670-95-1 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 670-95-1
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.177
MDL-Nummer MFCD00005197
InChI-Schlüssel XHLKOHSAWQPOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylimidazole, 4-phenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-phenyl, 4 5-phenylimidazole, imidazole, 4-phenyl, 4-phenyl imidazole, chembl14145, pim, 4-phenyl-1h-imidazol, 5-phenylimidazole
PubChem CID 69590
IUPAC-Name 5-Phenyl-1H-Imidazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CN=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylimidazole
Schmelzpunkt 143°C to 145°C
Menge 2 g
Beilstein 2969
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) ≥98%