Learn More
4-Phenylpiperidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15452739 1 g 1 Gramm
15462739 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66389.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 771-99-3 | C11H15N | 161.248 g/mol
4-Phenylpiperidine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenylpiperidin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-99-3
Summenformel C11H15N
Molekulargewicht (g/mol) 161.248
MDL-Nummer MFCD00006002
InChI-Schlüssel UTBULQCHEUWJNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-piperidine, piperidine, 4-phenyl, 4-phenyl piperidine, chembl20969, 4-phenypiperdine, 4-phenyl piperidin, pubchem8009, 4-phenylpiperidine
PubChem CID 69873
IUPAC-Name 4-Phenylpiperidin
SMILES C1CNCCC1C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylpiperidine
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Farbe Gelb bis Braun
Menge 1 g
Beilstein 124508
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 161.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver