Learn More
4-Phenylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656332 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10656332 25 g Glasflasche 25 Gramm
10317210 5 g Glasflasche 5 Gramm
10239263 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10656332 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 130910250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 939-23-1 | C11H9N | 155.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939-23-1
Summenformel C11H9N
Molekulargewicht (g/mol) 155.20
MDL-Nummer MFCD00006420
InChI-Schlüssel JVZRCNQLWOELDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 4-phenyl, p-phenylpyridine, 4-phenyl-pyridine, 4-azabiphenyl, unii-452kd9ycg7, 4-aza-1,1'-biphenyl, phenyl-pyridine, 4-phenylpyridin, 4-pyridylbenzene, zlchem 480
PubChem CID 13651
IUPAC-Name 4-Phenylpyridin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylpyridine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 71.0°C to 75.0°C
Farbe Gelb bis Beige
Siedepunkt 274.0°C to 275.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)C6H5
Menge 25 g
Beilstein 20, 424
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in cold water. Other solubilities: soluble in ethanol and ethyl ether
Formelmasse 155.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Phenylpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.