Learn More
4-Phenylpyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Phenylpyridine |
| CAS | 939-23-1 |
| Summenformel | C11H9N |
| Menge | 10 g |
| Synonym | NSC 70375, NSC 77935, p-Phenylpyridine, gamma-Phenylpyridine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9N/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-9H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2ccncc2 |
| IUPAC-Name | 4-Phenylpyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 155.2 |
| Formelmasse | 155.0735 |