Learn More
4-Picolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477447
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11477447 100 mL 100 Milliliter
11487447 500 mL 500 Milliliter
11497447 2500 mL 2500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 11477447
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15595.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-89-4 | C6H7N | 93.129 g/mol
4-vinylpyridine is produced from 4-Picoline, also used to produce several catalysts like 4-DMAP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Vinylpyridin wird aus 4-Picolin hergestellt, das auch zur Herstellung mehrerer Katalysatoren wie 4-DMAP verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-89-4
Summenformel C6H7N
Molekulargewicht (g/mol) 93.129
MDL-Nummer MFCD00006440
InChI-Schlüssel FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-picoline, pyridine, 4-methyl, p-picoline, gamma-picoline, p-methylpyridine, 4-methyl-pyridine, gamma-methylpyridine, unii-tjd6v9sso7, .gamma.-picoline, 4-mepy
PubChem CID 7963
ChEBI CHEBI:32547
IUPAC-Name 4-Methylpyridin
SMILES CC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Picoline
Schmelzpunkt 3°C
Dichte 0.957
pH 10 to 11
Siedepunkt 144°C to 145°C
Flammpunkt 39°C (102°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.505
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2313
Beilstein 104586
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7402
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ether.
Formelmasse 93.13
Reinheit (%) 98%