Learn More
4-Picolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
4-vinylpyridine is produced from 4-Picoline, also used to produce several catalysts like 4-DMAP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Vinylpyridin wird aus 4-Picolin hergestellt, das auch zur Herstellung mehrerer Katalysatoren wie 4-DMAP verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit lagern.
4-Vinylpyridin wird aus 4-Picolin hergestellt, das auch zur Herstellung mehrerer Katalysatoren wie 4-DMAP verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit lagern.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Picoline |
| Schmelzpunkt | 3°C |
| Dichte | 0.957 |
| pH | 10 to 11 |
| Siedepunkt | 144°C to 145°C |
| Flammpunkt | 39°C (102°F) |
| Geruch | Unpleasant |
| Brechungsindex | 1.505 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN2313 |
| Show More |