Learn More
4-Picolin-N-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023604
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11305079 25 g 25 Gramm
11315079 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11305079
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17330.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003-67-4
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00006210
InChI-Schlüssel IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-picoline-n-oxide, 4-picoline n-oxide, 4-methylpyridine n-oxide, 4-methylpyridine 1-oxide, pyridine, 4-methyl-, 1-oxide, 4-picoline 1-oxide, 4-picoline, 1-oxide, gamma-picoline n-oxide, gamma-picoline 1-oxide, 4-methylpyridin-1-ium-1-olate
PubChem CID 13857
SMILES CC1=CC=[N+]([O-])C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Picoline N-oxide
Schmelzpunkt 182°C to 185°C
Siedepunkt 152°C (11 mmHg)
Flammpunkt 149°C (300°F)
Menge 25 g
Beilstein 106329
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name 4-Methyl-1-oxidopyridin-1-ium
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%