Learn More
4-Picolin-N-oxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Picoline-N-oxide |
| CAS | 1003-67-4 |
| Summenformel | C6H7NO |
| Menge | 50 g |
| Synonym | 4-Picoline N-Oxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc[n+]([O-])cc1 |
| IUPAC-Name | 4-Methyl-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 109.13 |
| Formelmasse | 109.0528 |