Learn More
4-(Piperazin-1-yl)Thieno[3,2-c]Pyridindidihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Piperazin-1-yl)thieno[3,2-c]pyridine Dihydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H13N3S/c1-3-13-11(9-2-8-15-10(1)9)14-6-4-12-5-7-14/h1-3,8,12H,4-7H2 |
| Formelmasse | 219.083 |