Learn More
4-(Piperazin-1-carbonyl)phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10255264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10255264 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10255264 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00050DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, hydrochloride
CAS 864754-07-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C17H25BN2O3
MDL-Nummer MFCD06657704
Menge 1 g
Synonym 4-piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, piperazin-1-yl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 4-piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid pinacol ester, piperazin-1-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-methanone, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, amtb003, abbypharma ap-13-12359, methanone,1-piperazinyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
InChI-Schlüssel OBWNKFAHYIGNHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C(=O)N3CCNCC3
IUPAC-Name Piperazin-1-yl-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]mehtanon
Molekulargewicht (g/mol) 316.208
PubChem CID 17749913
Formelmasse 352.66
Reinheit (%) 97%