missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Piperazinylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 10275564
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemischer Name oder Material 4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester
CAS 912369-50-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C16H25BN2O2
MDL-Nummer MFCD06795649
Menge 1 g
Synonym 4-piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 4-piperazinylphenylboronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, pubchem22033, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl piperazine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-piperazine, piperazine,1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
InChI-Schlüssel KARUXRFAVXKQFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCNCC3
IUPAC-Name 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Piperazin
Molekulargewicht (g/mol) 288.198
PubChem CID 17750277
Formelmasse 288.2
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'