Learn More
4-Piperidin-1-ylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622515
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10622515 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10472654 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10245764 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10622515 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC33916EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1204-85-9
Summenformel C12H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 186.258
MDL-Nummer MFCD02575368
InChI-Schlüssel ZEPXHFFGXQFUDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-yl benzonitrile, 4-1-piperidinyl benzonitrile, 4-piperidin-1-yl-benzonitrile, 4-piperidinobenzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzenecarbonitrile, acmc-209a7n, 4-piperidin-1-ylbenzenecarbonitrile
PubChem CID 766771
IUPAC-Name 4-Piperidin-1-ylbenzonitril
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperidin-1-ylbenzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 186.26
Reinheit (%) 97%