Learn More
4-(Piperidin-1-ylmethyl)-benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10598053
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10598053 250 mg 250 Milligramm
10128092 1 g 1 Gramm
10245564 5 g -
3 options
Artikelnummer. 10598053
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC45504CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 471929-86-9
Summenformel C13H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 203.285
InChI-Schlüssel WWBOSCKXPMBVLG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164649
IUPAC-Name 4-(Piperidin-1-ylmethyl)-Benzaldehyd
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzaldehyde, 4-piperidinomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl
Formelmasse 203.28
Reinheit (%) 95%