Learn More
4-(Piperidin-1-ylmethyl)-benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzaldehyde |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 4-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzaldehyde, 4-piperidinomethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-piperidinylmethyl |
| Formelmasse | 203.28 |
| Reinheit (%) | 95% |