Learn More
4-(Piperidin-1-ylmethyl)-benzonitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3175948
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10371483
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC45516DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 727733-92-8
Summenformel C13H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 200.285
MDL-Nummer MFCD06796182
InChI-Schlüssel JOGVBKNLRQCYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl benzonitrile, 1-4-cyanobenzyl piperidine, 4-piperidinomethyl benzonitrile, 4-piperidylmethyl benzenecarbonitrile, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-piperidinylmethyl
PubChem CID 7537603
IUPAC-Name 4-(Piperidin-1-ylmethyl)Benzonitril
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%