Learn More
[4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10609564
Change view
Click to view available options
:
Braunglasflasche, 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10609564 Braunglasflasche, 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10609564 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45509DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-62-4
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H19NO
MDL-Nummer MFCD07772863
Menge 1 g
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 4-piperidylmethyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidin-1-yl methyl phenyl methanol
InChI-Schlüssel SQWKPHFBCVNPGU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)CO
IUPAC-Name [4-(Pperidin-1-ylmethyl)Phenyl]Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 205.301
PubChem CID 7162041
Formelmasse 205.3
Reinheit (%) 95%