Learn More
4-Piperidinanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10782073 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10171102 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10536884 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782073 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB05830EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2359-60-6
Summenformel C11H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.263
MDL-Nummer MFCD00051688
InChI-Schlüssel TVOSOIXYPHKEAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinoaniline, 4-piperidin-1-yl-phenylamine, 4-piperidin-1-yl aniline, 4-1-piperidinyl aniline, 1-4-aminophenyl piperidine, benzenamine, 4-1-piperidinyl, n-4-aminophenyl piperidine, 4-1-piperidyl aniline, 4-1-piperidino aniline, 4-piperidylphenylamine
PubChem CID 413501
IUPAC-Name 4-Piperidin-1-Ylanilin
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperidinoaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(1-Piperidinyl)aniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(1-Piperidinyl)aniline