Learn More
4-(Piperidinomethyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10760564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10760564 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10026202 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10516524 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10760564 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45501CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 159691-33-5
Summenformel C13H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 219.284
InChI-Schlüssel RNCCMTVMMFUIKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-ylmethyl-benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinylmethyl, 4-piperidylmethyl benzoic acid, 4-piperidinomethyl benzoic acid, 4-piperidin-1-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 1092975
IUPAC-Name 4-(Piperidin-1-ylmethyl)Benzoesäure
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Piperidinomethyl)benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 219.28
Reinheit (%) 97%