Learn More
4-Piperidinopiperidin, 95 %, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10531421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10531421 10 g Glasflasche 10 Gramm
10133111 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10531421 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 165450100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 4897-50-1
Summenformel C10H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 168.28
MDL-Nummer MFCD00006475
InChI-Schlüssel QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinopiperidine, 1,4'-bipiperidine, 4-piperidino-piperidine, 1,4'-bipiperidyl, 4-1-piperidinyl piperidine, 1,4' bipiperidinyl, 4-piperidin-1-yl piperidine, 1,4-bipiperidine, 1-piperidin-4-yl piperidine, 4-piperidin-1-ylpiperidine
PubChem CID 78607
ChEBI CHEBI:40117
IUPAC-Name 1-Piperidin-4-ylpiperidin
SMILES C1CCN(CC1)C2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperidinopiperidine
Namenshinweis tech., 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 62.0°C to 67.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 168.28
Reinheit (%) 95%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Piperidinopiperidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.