Learn More
4-(Piperidinsulfonyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10541513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10541513 10 g 10 Gramm
10305402 1 g 1 Gramm
10361815 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10541513 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00817EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6336-68-1
Summenformel C11H16N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 240.32
MDL-Nummer MFCD00276969
InChI-Schlüssel ZTTBIWZAAMPNBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidin-1-ylsulfonyl aniline, 4-1-piperidinylsulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl aniline, 4-piperidinosulfonyl aniline, 4-piperidine-1-sulfonyl-phenylamine, 4-piperidylsulfonyl phenylamine, maybridge1_000153, cambridge id 5358277, acmc-1bh47, p-piperidinylsulfonyl phenylamine
PubChem CID 236648
IUPAC-Name 4-Piperidin-1-ylsulfonylanilin
SMILES NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Piperidinosulfonyl)aniline
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 240.33
Reinheit (%) 97%