Learn More
4-Piperidonhydrochloridmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434744
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434744 250 g 250 Gramm
11414744 10 g 10 Gramm
11424744 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434744 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13726.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 40064-34-4 | C5H9NO·HCl·H2O
4-Piperidone hydrochloride monohydrate is used in the generation of compound libraries based on sub-reactions of an Ugi multicomponent reaction (MCR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Piperidon-Hydrochlorid-Monohydrat wird zur Erzeugung von Verbundbibliotheken verwendet, die auf Teilreaktionen einer Ugi-Mehrkomponenten-Reaktion (MCR) basieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40064-34-4
Summenformel C5H9NO·HCl·H2O
MDL-Nummer MFCD00012776
Synonym piperidine-4,4-diol hydrate hydrochloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperidone hydrochloride monohydrate
Schmelzpunkt 94°C to 100°C
Menge 250 g
Beilstein 3916558
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 153.61 (135.59 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%