Learn More
4-Piperidonhydrochloridmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021407
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11414744 10 g 10 Gramm
11424744 50 g 50 Gramm
11434744 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11414744
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13726.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 40064-34-4 | C5H9NO·HCl·H2O
4-Piperidone hydrochloride monohydrate is used in the generation of compound libraries based on sub-reactions of an Ugi multicomponent reaction (MCR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Piperidon-Hydrochlorid-Monohydrat wird zur Erzeugung von Verbundbibliotheken verwendet, die auf Teilreaktionen einer Ugi-Mehrkomponenten-Reaktion (MCR) basieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40064-34-4
Summenformel C5H9NO·HCl·H2O
MDL-Nummer MFCD00012776
Synonym piperidine-4,4-diol hydrate hydrochloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperidone hydrochloride monohydrate
Schmelzpunkt 94°C to 100°C
Menge 10 g
Beilstein 3916558
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 153.61 (135.59 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Piperidone hydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Piperonylamine