Learn More
Labconco 4-Port-Ansaugrohr für CT-Serie Gefriertrockner
Artikelnummer. 31703094 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
31703094 -50 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31703094 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 7232800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 €
    931.23 € / 1 Stück
    Sparen 248.77 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Manifold ermöglicht eine einfache Verbindung für Adapter und Kolben.
  • Ansaugkrümmer mit vier Neoprenventilen und Kunststoffknöpfen, die beide 1/2 in. aufnehmen. und 3/4 in. Adapter für den Anschluss der Flasche. Für die Verwendung mit Labconco CT-Serie Gefriertrocknern.
Spezifikation
Typ Trocknungsmanifold
Anzahl Einschübe 0
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C
Material Edelstahl
Steckertyp Alle außer Nordamerika
Spannung 0/1 V