Learn More
Labconco™ Verteiler mit 4 Anschlüssen; für FreeZone Gefriertrockner
Artikelnummer. 15723549 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
FreeZone™ Gefriertrockner mit 1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l oder 18 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15723549 FreeZone™ Gefriertrockner mit 1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l oder 18 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15723549 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7201700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 €
    960.54 € / 1 Stück
    Sparen 219.46 €
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verteiler aus Edelstahl für FreeZone™ Gefriertrockner verfügen über Neoprenventile mit Kunststoffknöpfen.
Verteiler mit 4 Anschlüssen
  • Verteiler aus Edelstahl Typ 304
  • 4 Neoprenventile mit Kunststoffknöpfen bieten Platz für 1/2 in.- und 3/4 in.-Adapter
  • Zur Verwendung mit FreeZone Gefriertrocknern mit 1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l oder 18 l
  • Gefriertrockner, Glaswaren und Adapter erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Mit Verriegelungsstift
Spezifikation
Typ Trocknungsmanifold
Anzahl Einschübe 0
Material Edelstahl (304)
Anzahl Ports 4
Zur Verwendung mit (Geräte) FreeZone™ Gefriertrockner mit 1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l oder 18 l
Enthält 4 Neoprenventile mit geformten Kunststoffknöpfen und Verriegelungsstift
Breite (angloamerikanisch) 8,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) 11,2 in.
Länge (angloamerikanisch) 8,6 in.
Versandgewicht (angloamerikanisch) 5,5 lb.
Gewicht (angloamerikanisch) 4 lb.