Learn More
4-Propoxyphenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Propoxyphenol |
| CAS | 18979-50-5 |
| Summenformel | C9H12O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCCOC1=CC=C(C=C1)O |
| IUPAC-Name | 4-Propoxyphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.19 |
| Formelmasse | 152.0837 |