Learn More
4-Propoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30413384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413384 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413384 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP8392402.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Propoxyphenol
CAS 18979-50-5
Summenformel C9H12O2
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)O
IUPAC-Name 4-Propoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Formelmasse 152.0837