Learn More
4-Pyrazolboronsäurepinacolester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Pyrazoleboronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 269410-08-4 |
| Summenformel | C9H15BN2O2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | (1H-Pyrazol-4-yl)boronic acid pinacol ester, 1H-Pyrazole-4-boronic Acid Pinacol Ester, 2-(1H-Pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1H-pyrazol-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, Pyrazol-4-ylboronic Acid Pinacol Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H15BN2O2/c1-8(2)9(3,4)14-10(13-8)7-5-11-12-6-7/h5-6H,1-4H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cn[nH]c2 |
| IUPAC-Name | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.04 |
| Formelmasse | 194.1227 |