Learn More
(4-Pyrid-3-ylphenyl)methanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3109918
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10527683
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC40009CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 217189-04-3
Summenformel C12H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 185.226
MDL-Nummer MFCD04116293
InChI-Schlüssel ZHIJCVCCKVZBHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrid-3-ylphenyl methanol, 4-pyridin-3-yl phenyl methanol, 4-pyridin-3-ylphenyl methanol, benzenemethanol,4-3-pyridinyl, 4-pyridin-3-yl-phenyl-methanol, 4-3-pyridyl-phenyl-methanol, 4-3-pyridyl phenyl methan-1-ol, 3-4-hydroxymethyl phenyl pyridine, 3-4-hydroxymethylphenyl pyridine
PubChem CID 1515243
IUPAC-Name (4-Pyridin-3-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Pyrid-3-ylphenyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 185.22
Reinheit (%) 97%