Learn More
4-Pyridazincarbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143044 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10143044
Marke: Thermo Scientific Acros 399630010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 50681-25-9 | C5H4N2O2 | 124.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50681-25-9
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.1
InChI-Schlüssel JUSIWJONLKBPDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridazinecarboxylic acid, 4-carboxypyridazine, 4-pyridazinecarboxylicacid, pubchem9501, acmc-1alr8, pyridazin-4-carboxylic acid, 4-pyridazine-carboxylic acid, ksc269i2f, pyridazin-4-yl formate, 1,2-diazine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2761046
IUPAC-Name Pyridazin-4-carbonsäure
SMILES C1=CN=NC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridazinecarboxylic acid
Schmelzpunkt 244.2°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pyridazinecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.