Learn More
4-Pyridin-3-ylanilin, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Pyridin-3-ylaniline |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 170.21 |
| Reinheit (%) | 95% |